Learn More
Acide aniline-2-sulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10147180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10147180
Marque: Thermo Scientific Acros 400640250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-21-1 | C6H7NO3S | 173.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-21-1
Formule moléculaire C6H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 173.19
Numéro MDL MFCD00007705
Clé InChI ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino
CID PubChem 6926
ChEBI CHEBI:1015
Nom IUPAC acide 2-aminobenzènesulfonique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline-2-sulfonic acid
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4SO3H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 681
Merck Index 15, 6978
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3100mg/l (23°C)
Poids de la formule 173.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline