Learn More
Fisherbrand™ Poinçon d’oreille pour animaux
Code produit. p-7139539 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
Modèle:
Style pince
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16543062
Edge
Ces instruments sont disponibles dans plusieurs types, notamment des poinçons de type pouce, de style pince ou de style ciseaux.
Les poinçons d’oreille pour animaux Fisherbrand™ sont fabriqués en acier inoxydable résistant à la corrosion, série 400 ASTM (899-94). Ces instruments sont disponibles dans plusieurs types, notamment des poinçons de type pouce, de style pince ou de style ciseaux. Les poinçons de style pince et de style ciseau sont dotés d’une poignée plus longue pour une meilleure prise en main et une meilleure manipulation.
  • Acier inox de grade chirurgical
  • Passivé(e)
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation Gamma / ETO / Autoclavable
Certifications
ISO 9001-02, BPF, BPFa
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications ISO, BPFa
Couleur Argent
Structure Acier inox de grade chirurgical
À utiliser avec (application) Oreille d’animal
Type Poinçon de laboratoire
Qualité Premium
Matériau Acier inoxydable
Méthode de stérilisation Gamma / ETO / Autoclave
Modèle Style pince
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10,8 cm
Diamètre (impériale) 0,04 in
Diamètre (impériale) de la tubulure 0,08 in
Diamètre (métrique) 2 mm