missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios Aniosafe Manuclear HF

Code produit. 11891703
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
12 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11891703

Marque: Laboratoires Anios 1919229

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recommandé pour une hygiène des mains fréquente et un nettoyage général du corps à l’hôpital.

Solution de lavage pour l’hygiène des mains :

  • Solution de couleur rose
  • pH du produit : 6,04
  • Densité : 1,023
  • Indice de réfraction : 1,3505
  • Viscosité : 487 mPa.s

Spécification

Type de produit Savon pour les mains
Composition Aqua (eau ), Cocamidopropyl Betaine, Glycérine, Sulfonate d’alkyle de sodium sec, Glycéryl-palmate hydrogéné (et) glycéryl-coate, alcool benzylique, benzoate de sodium, chlorure de sodium, acide lactique. ANIOSAFE MANUCLEAR HF contient en outre un colorant et un parfum.
À utiliser avec (application) Pour les tâches fréquentes de lavage dans les hôpitaux et les laboratoires
Quantité 12/boîte
Volume (métrique) 1 L
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis