Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosept 41 Premium
Click to view available options
Volume (métrique):
400 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
DÉSODORISANT D’ATMOSPHÈRE / DÉSINFECTANT
Large spectre d’activité :
- Bactéricide, fongicide, actif sur virus.
- Séchage rapide.
- Parfum agréable.
- Pulvérisation rapide, uniforme et fine.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Aniosept 41 Premium |
| Quantité | 12/paquet |
| Volume (métrique) | 400 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- aniosept 41 premium
- Dangers
- Aérosols inflammables et non inflammables Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H222-rosol extrêmement inflammable.
- H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211-Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P410+P412-Protéger du rayonnement solaire Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans comme un déchet dangereux.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, N-(3--aminopropane-1,3-D amine