Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Click to view available options
Volume (métrique):
75 ml
500 mL
Conditionnement:
12 pièces
20 pièces
Description
- Large spectre antimicrobien
- Traitement hygiénique en 30 sec.
- Pour un traitement hygiénique et une désinfection chirurgicale
- Actif contre les bactéries, la tuberculose, les champignons, les virus
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gel pour les mains stérilisateur/désinfectant |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1 |
| Composition | Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau. |
| À utiliser avec (application) | Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains |
| Conditionnement | Flacons sans air |
| Volume (métrique) | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- aniosgel 85
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans comme un déchet dangereux.
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, propan-2-ol