Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 Blue
Code produit. p-7146815
Click to view available options
Volume (métrique):
75 ml
500 mL
Conditionnement:
12 pièces
20 pièces
Code produit. 15431121
Marque: Laboratoires Anios™ 1645274
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Aniosgel85 Blue des Laboratoires Anios™ est un gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains.
  • Large spectre antimicrobien
  • Traitement hygiénique en 30 sec.
  • Pour un traitement hygiénique et une désinfection chirurgicale
  • Actif contre les bactéries, la tuberculose, les champignons, les virus
Spécification
Type de produit Gel pour les mains stérilisateur/désinfectant
Certifications / conformité (Europe) EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 14348, EN 1275, EN 1650, EN 14476+A1
Composition Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau.
À utiliser avec (application) Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains
Conditionnement Flacons sans air
Volume (métrique) 75 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • aniosgel 85
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans comme un déchet dangereux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, propan-2-ol