Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC
Code produit. 15690105
Click to view available options
Volume (métrique):
300 mL
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 15690105
Marque: Laboratoires Anios™ 1644762
Le gel Laboratoires Anios™ Aniosgel 85 NPC est un gel hydroalcoolique thixotropique avec une formule hypoallergénique pour une désinfection efficace des mains
  • Gel alcoolique thixotropique pour un traitement et une antisepsie hygiéniques des mains
  • Fourni dans un flacon à pompe pour une utilisation aisée
  • Formule hypoallergénique testée dans des conditions dermatologiques
  • Les ingrédients actifs sont les suivants : alcool, agents antiseptiques et adoucissants
  • Pour une désinfection simple, actionner deux fois la pompe (3 ml) et frotter les mains l’une contre l’autre pendant 30 secondes, jusqu’à ce qu’elles soient complètement sèches
  • Pour une désinfection de niveau chirurgical, actionner six fois la pompe (9 ml) et frotter les mains l’une contre l’autre pendant 3 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient complètement sèches
  • Ne pas rincer les mains après l’application
  • Bactéricide, fongicide et actif contre le VIH-I, l’herpès, le poliovirus et le rotavirus
  • Toujours lire les précautions et les instructions d’utilisation
Spécification
Type de produit Gel désinfectant
pH 5,5 à 20°C
Stérilité Non stériles
Aspect Transparent
Composition Éthanol : 755 ml/l
Type de conteneur Flacon à pompe
Description Aniosgel 85 NPC
À utiliser avec (application) Désinfection des mains
Quantité 6/paquet
Volume (métrique) 300 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ANIOSGEL 85 NPC
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL