Learn More
Laboratoires Anios Aniosgel 85 NPC ; Gel désinfectant quatre-vingt cinq NPC
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Description
Gel désinfectant pour le nettoyage hydroalcoolique des mains :
- Éthanol : 755 ml/l
- Point d’éclair : +23°C
- Densité à +20°C : environ 0,862
- pH à +20°C : environ 5,5 (proche du pH de la peau)
- Viscosité à +20°C : de 1200 à 2500 mPa.s
- Stockage : à partir de +5°C et +25°C
- Étude d’aérobiocontamination disponible sur demande
Spécification
Spécification
| Type de produit | Assainisseur |
| Description | Gel thixotropique hydroalcoolique pour un traitement hygiénique et chirurgical des mains |
| Volume (métrique) | 1 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ANIOSGEL 85 NPC
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL