missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios™ Pré-désinfectant Aniosyme DD1
Description
Nettoyage et pré-désinfection des instruments :
- Premier détergent liquide enzymatique à propriétés désinfectantes.
- Complexe tri-enzymatique : protéase, lipase, amylase, associé à des surfactants
- Efficacité prouvée (DCP*) * Pouvoir dégraissant
- Formulation sans chlore : aucune oxydation des matériaux.
- Formulation sans aldéhyde : aucune fixation de protéines.
- Stabilité enzymatique prouvée.
- PH neutre : compatible avec les alliages.
- Absence de chlorure (propionate d’ammonium) : aucun effet corrosif sur les matériaux.
- Compatible avec le procédé ultra-sonique.
- Liquide transparent, bleu, parfumé
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | pH du produit : environ 6, pH avec dilution de 0,5 % : environ 7 |
| Aspect | Bleu transparent |
| Certifications/Conformité | NF EN 1040, NF EN 13727, NFT 72-170, NF EN 1275 |
| Composition |
|
| Type de conteneur | Bidon |
| Dilution | 0,5 % |
| À utiliser avec (application) | Pré-désinfection |
| Comprend | Pompe doseuse de 25 ml |
| Quantité | 4 Bidons |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ANIOSYME DD1
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: N, N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUM PROPIONATE, N-(2-CARBOXYETHYL)-N-DODECYL-ß-ALANINATE, E
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu