Learn More
Aniracetam, MedChemExpress
Code produit. 16417017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16417017
Marque: Medchem Express HY10932
MedChemExpress Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniracetam
CAS 72432-10-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H13NO3
Quantité 5 g
Synonyme Ro 13-5057
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (456.12 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCC1=O)C2=CC=C(OC)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 219.24
Poids de la formule 219.24
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.