Learn More
Anisaldéhyde, Mikromol™
Code produit 17941986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17941986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0164.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Anisaldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Anisaldehyde
CAS 123-11-5
Noms d’analytes ou de composants 4-Anisaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mepyramine Maleate Imp. B (EP), Mepyramine Imp. B (EP), 4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde, Mepyramine Maleate Impurity B, Mepyramine Impurity B, 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-méthoxybenzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 136,0524 g/mol