Learn More
Anisole, SPEX CertiPrep™
Code produit 11974884 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11974884 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11974884 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S288
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Anisole100-66-31000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Anisole
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 100-66-3, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C7H8O
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES COC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC anisole
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
CID PubChem 7519
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:16579
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisole
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Faroangivelser
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Skyddsangivelse
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.