Learn More
Ansell Gants laminés à 5 couches et à résistance chimique AlphaTec™ 02-100
Product Code. 12689781 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
1 paire
12 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
12689781 6 12 paires
12313609 7 12 paires
11517853 8 12 paires
12333609 9 12 paires
11707383 9 1 paire
12343609 10 12 paires
15399622 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12689781 Supplier Ansell Supplier No. 2100060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00€
    163.13€ / 12 paires
    Économisez 104.87€
    39% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les gants laminés offrent une résistance extrême contre un large éventail de produits chimiques, y compris les risques biologiques.
  • Offrent souplesse et sensibilité tactile
  • Fabriqués à partir d’un film laminé de cinq couches, exceptionnellement résistant aux produits chimiques
  • Le revêtement intégré non tissé permet d’absorber et de dissiper la transpiration pour un ajustement plus frais et plus confortable
  • Peuvent être portés comme revêtement sous des gants en nitrile, en néoprène ou en PVC plus lourds
  • Main droite/main gauche
  • Résistance chimique à large spectre
  • Pouce latéral pour plus de confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009 ; Catégorie lll
Applications Industriel
Couleur Blanc
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Film laminé
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 6
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,06 mm
Norme EN388 EN 388:0000
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 2-100 6 902209
Séries AlphaTec™ 02-100
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38 cm