Learn More
Ansell Gants laminés à 5 couches et à résistance chimique AlphaTec™ 02-100
Code produit p-143493 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
12 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12689781 6 12 paires
12313609 7 12 paires
11517853 8 12 paires
12333609 9 12 paires
11707383 9 1 paire
12343609 10 12 paires
15399622 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12689781 Fournisseur Ansell Code fournisseur 2100060
Les gants laminés offrent une résistance extrême contre un large éventail de produits chimiques, y compris les risques biologiques.
  • Offrent souplesse et sensibilité tactile
  • Fabriqués à partir d’un film laminé de cinq couches, exceptionnellement résistant aux produits chimiques
  • Le revêtement intégré non tissé permet d’absorber et de dissiper la transpiration pour un ajustement plus frais et plus confortable
  • Peuvent être portés comme revêtement sous des gants en nitrile, en néoprène ou en PVC plus lourds
  • Main droite/main gauche
  • Résistance chimique à large spectre
  • Pouce latéral pour plus de confort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009 ; Catégorie lll
Applications Industriel
Couleur Blanc
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Film laminé
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 6
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,06 mm
Norme EN388 EN 388:0000
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 2-100 6 902209
Séries AlphaTec™ 02-100
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38 cm