Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Chemical Resistant Gloves
Code produit 15806942 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
10
Unit Size:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions unitSize
15806942 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15806942 Supplier Ansell Supplier No. 38612100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Butyl and viton industrial gloves offer advanced chemical resistance, protecting against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons, as well as concentrated mineral acids.
  • Offrent un équilibre unique entre la conception ergonomique et la sensibilité tactile grâce à une protection optimale contre les éclaboussures de produits chimiques
  • Offrent un niveau de protection supplémentaire dans les applications impliquant des produits chimiques aromatiques et des solvants chlorés
  • Le couche de Viton™ sur le butyle signifie un gant à moindre coût pour une exposition aux produits chimiques agressifs
  • Chaque paire est emballée avec une notice individuelle pour que les informations stratégiques soient toujours à portée de main
Order Info
Chaque paire est conditionnée avec un insert informatif individuel, de sorte que les informations critiques sont toujours à portée de main.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III
Chlorinated No
Applications Industrial
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Viton™, Butyle
Type de produit Butyl Gloves
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 11 mil
Épaisseur (métrique) 0,30 mm
Norme EN388 EN 388:1010, EN 388:1010X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES BCFLPST
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de manchette de gant À bord roulé
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 38-612 10 103212
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,4 cm