Learn More
Ansell™ Gants Crusader™ Flex
Isolation assurée par du feutre non tissé et barrière thermique pleine longueur conçue pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F. Les gants Ansell™ Crusader™ Flex peuvent être utilisés dans les services agroalimentaires, la fabrication de verre et de métaux.
22.65€
Produits 1
Code produit Marque dimSize Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque dimSize Prix Quantité et disponibilité  
11733994
Afficher les documents
Ansell™
42-445_9
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Isolation thermique sur les faces avant et arrière
  • Protègent contre la chaleur rayonnante et le contact intermittent du dos de la main avec des objets chauds
  • Assurent une excellente préhension lors de la manipulation d’éléments de surface sèche ou huileuse
  • Manchettes faciles à enfiler
  • Sans amiante
  • Longueur : 10 po (25.4 cm)
Ne remplacent pas les gants en silicate. Conçus pour les manipulations intermittentes d’objets jusqu’à 400°F (204°C).