Learn More
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ Gants de salle blanche en néoprène 73-701
BIOPHARMA
Product Code. 12465090 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Unit Size:
200 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
12465090 9 200 paires
11706713 6 200 paires
11716713 6,5 200 paires
11726713 7 200 paires
11736713 7,5 200 paires
11746713 8 200 paires
11756713 8,5 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12465090 Supplier Ansell Supplier No. 73701090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    497.36€ / 200 paires
    Économisez 324.64€
    39% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les gants stériles en néoprène (polychloroprène) pour salles blanches sont exempts de protéines et d'accélérateurs. Convient pour une utilisation en environnements aseptiques et en salles blanches de classe 100/ISO 5.
  • Les gants stériles jetables sont dotés d'une formulation unique en néoprène pour une durabilité et une résistance à la perforation accrues.
  • Offre un haut niveau de résistance aux projections chimiques, protégeant ainsi contre divers risques.
  • Manchette perlée conçue avec SUREFIT™ Cette technologie empêche les poignets de glisser.
  • Sans latex et sans accélérateur chimique, ce produit élimine les risques d'allergies de type I et de type IV.
  • Recommandé pour le transfert de liquides et de solides, le prélèvement d'échantillons, le mélange, la préparation et le remplissage/étiquetage aseptique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Quality System Regulations 21 CFR 820, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Oui
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Oui
AQL 0,65
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,19 mm
Grip Design Doigts texturés
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modèle 73-701 9 387074
Séries TouchNTuff 73-701
Résistance à la traction 17 MPa
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 29,5 cm