Description
- Ansell ZONZ™ Technologie Comfort Fit pour un ajustement amélioré et un confort accru
- La nouvelle formule offre une durabilité supérieure aux formules précédentes.
- Le revêtement mousse augmente la qualité de l’air pour un meilleur confort d’utilisation
- Le procédé de lavage exclusif extrait efficacement les impuretés pour vous offrir un gant plus propre et plus confortable
- Adhérence améliorée en milieux secs et légèrement huileux
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications/Conformité | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH Compliant, OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Zone enduite | Paume, doigts |
| Structure | Knit |
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Couleur | Gris, Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Afficher plus |