Learn More
Ansell Gants en mousse à revêtement en nitrile HyFlex™ 11-800
Code produit 12610762 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12610762 6 12 paires
11796394 7 12 paires
11736414 9 12 paires
11716723 10 12 paires
12600762 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12610762 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11800060
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le revêtement en mousse de nitrile améliore les capacités de préhension qui permettent aux travailleurs d’effectuer facilement des tâches tactiles. Les gants sont adaptés à la base du petit doigt afin de mieux s’adapter à la forme naturelle de la main.
  • Ansell ZONZ™ Technologie Comfort Fit pour un ajustement amélioré et un confort accru
  • La nouvelle formule offre une durabilité supérieure aux  formules précédentes.
  • Le revêtement mousse augmente la qualité de l’air pour un meilleur confort d’utilisation
  • Le procédé de lavage exclusif extrait efficacement les impuretés pour vous offrir un gant plus propre et plus confortable
  • Adhérence  améliorée en milieux secs et légèrement huileux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications/Conformité CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH, OEKO-TEX STANDARD 100
Certifications / conformité (Europe) CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH
Chemotherapeutic Rated No
Zone enduite Paume, doigts
Structure Tricoté
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Gris, Blanc
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 6
Modèle Knit Wrist
À utiliser avec (application) Réparations automobiles, équipements lourds, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques légers
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Texturés
Matériau de revêtement Nylon
Type d’emballage Sachet en PE
Séries 11-800
Yarn Gauge 15
Longueur (impériale) 8.34 to 10.31 in.
Longueur (métrique) 212 to 262 mm
Gamme de produits HyFlex