Learn More
Ansell Gants légers Spandex résistants aux coupures HyFlex™ 11-518
Code produit 12638665 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12638665 9 12 paires
12608665 6 12 paires
12628665 8 12 paires
12648665 10 12 paires
12658665 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12638665 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11518090
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit une dextérité semblable à celle des mains nues avec une doublure de calibre 18 conçue pour les applications peu intenses. Les gants légers anti-coupures sont conformes aux normes de protection standard ANSI de niveau 2.
  • Dextérité proche de celle des mains nues, pour une haute sensibilité tactile
  • Premier gant commercialisé qui offre une protection contre les coupures ANSI™ de niveau 2 dans un style de calibre 18
  • La technologie Dyneema™ Diamond offre un rapport coupe-dextérité élevé en termes de sécurité et de confort
  • Fibre pure et souple qui respire et permet de garder vos mains fraîches et au sec
  • D3 Pinky s’adapte aux contours naturels de la main
  • Revêtement en polyuréthane fin
  • Le revêtement offre une grande sensibilité tactile
  • La grande résistance à l’abrasion prolonge la durée de vie des gants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Tricoté
Coating Material Polyuréthane
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon, Spandex, Dyneema Diamant, Polyuréthane
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388:3X31B, EN 388:3331
À utiliser avec (application) Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux, produits chimiques, services publics, entreposage
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Élastiquées
Grip Design Rugueux
Matériau de revêtement Nylon, Spandex, Dyneema™
Doublure Doublés
Modèle 11-518 9
Type d’emballage Carton
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Séries HyFlex™ 11-518
Type de pouce Ailette
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 21 cm