Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures avec paume enduite HyFlex™ 11-531, technologie INTERCEPT™ et GRIP™
Shop All Ansell ProductsDescription
- Comprend une doublure ultralégère de calibre 18 avec fils de technologie INTERCEPT, offrant une protection contre les coupures de niveau 3 EN
- La doublure est dotée de la™ technologie ZONZ Comfort Fit pour une respirabilité et une liberté de mouvement ergonomiques.
- revêtement trempé dans la paume et FORTIX™ La formulation technologique offre une résistance à l'abrasion et une adhérence améliorées.
- Design sans silicone
- Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
- Niveau de coupure EN 3 (ANSI Niveau 2)
- Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN
- Disponibles en tailles 6 à 11
Specifications
Specifications
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Gris, Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre de verre, Nylon, HPPE, Spandex, Mousse de nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Show More |