Learn More
Ansell Gants de protection contre les coupures de calibre 10 pour usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-735, technologie INTERCEPT™
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Légers, faciles à porter pendant de longues heures de travail
- Doublure en Lycra™ optimisé pour un effet refroidissant sur la peau
- Le revêtement en polyuréthane (PU) sans silicone au niveau de la paume de la main offre une meilleure préhension dans les environnements faiblement huileux pour une manipulation en toute sécurité
- Le revêtement gris permet de masquer les saletés dans les environnements poussiéreux
- Niveau 5 de protection contre les coupures EN (ANSI de niveau 4)
- Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN (ANSI de niveau 6)
- Disponibles en tailles 6 à 11
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre de verre, HPPE, Nylon, Spandex, Polyéthylène |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Afficher plus |