Learn More
Ansell HyFlex™ Gants tricotés industriels 11-318
Code produit 15436170 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15436170 9 12 paires
15496160 6 12 paires
15416170 7 12 paires
15426170 8 12 paires
15466170 10 12 paires
15476170 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15436170 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11318090
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants industriels légers en tricot offrent un confort similaire à celui des mains nues et sont compatibles avec les écrans tactiles.
  • Les gants de sécurité industriels sont dotés d'une conception ultralégère de calibre 18, assurant une dextérité avancée et une compatibilité avec les écrans tactiles.
  • Sans silicone afin d'éviter tout transfert potentiel de contaminants sur le métal avant la peinture.
  • Dyneema™ La fibre Diamond Technology contribue à atteindre l'EN ISO Protection contre les coupures B/ANSI A2.
  • Spandex™ Le renfort au niveau de la paume et des articulations offre un ajustement rembourré.
  • Oeko-Tex™ La certification garantit que les gants sont exempts de substances nocives.
  • Recommandé pour la manutention des pièces, l'assemblage, l'inspection et la maintenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 2
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Zone enduite Sans revêtement
Structure Tricoté
Coating Material Sans revêtement
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau HPPE
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
À utiliser avec (application) Assemblage, Inspection, Automobile, Machines, Maintenance
Sexe Unisexe
Couleur de manchette de gant Gris
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Technologie Dyneema™ Diamond
Doublure Doublés
Modèle 11-318 9 115065
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 0
Séries HyFlex™ 11-318
Yarn Gauge 18
Longueur (impériale) 8,3 po
Longueur (métrique) 21,2 cm