Learn More
Ansell Gants polyvalents en nylon / Spandex à revêtement en mousse nitrile HyFlex™ 11-818
GREENER_CHOICE
Code produit 15660904 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
8
11
Conditionnement:
12 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15660904 8 12 paires
15910086 6 12 paires
15950086 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15660904 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11818080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants multi-usages Ultralégers, conçus pour une manipulation tactile confortable. Revêtement sans soudure de calibre 18 combiné à un revêtement ultra-fin pour une sensation de main nue pour des tâches de précision nécessitant une excellente sensibilité tactile.
  • Doublure en position NYC/spandex souple de calibre 18  offre une seconde peau  pour améliorer le confort d’utilisation et l’observance
  • Ultrafin FORTIX™ Le revêtement en mousse de 0,7 mm en attente de brevet améliore la préhension à sec et dure 2 fois plus longtemps que les revêtements traditionnels
  • Le revêtement est 20 % plus respirant que les formules précédentes, pour des mains plus fraîches et plus sèches
  • ZONZ™ La technologie répartit sur le confort des doigts et à travers la paume des doigts
  • Bénéficie d’un procédé de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour vous offrir des gants plus propres et plus confortables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Chlorinated Non
Structure Tricoté
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Rugueux
Hand Spécifique
Matériau Nylon, Spandex
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 8
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, machines, équipements et manipulation des produits chimiques
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Rugueux
Séries 11-818
Yarn Gauge 18