Learn More
Ansell Nitrilite™ Gants de salle blanche en nitrile 93-401
BIOPHARMA
Code produit 12302229 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12302229 2XL 1000 pièces
17255106 XS 100 pièces
12362219 Standard 1000 pièces
12372219 Moyen 1000 pièces
12382219 Grande 1000 pièces
12392219 XL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12302229 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93401105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.90€
    339.32€ / 1000 pièces
    Économisez 176.58€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-11-2026
Les gants non stériles pour salles blanches offrent dextérité, confort et une longue durée de vie. Conçu pour une utilisation en classe 10 (ISO 4) Environnements de salles blanches.
Les gants de salle blanche non stériles présentent une dextérité, un confort et un potentiel de port prolongé. Conçus pour une utilisation dans la classe 10 (ISO 4) les environnements de salle blanche.
  • Classe 10 (ISO 4) Compatibilité avec les salles blanches
  • Faible teneur en ions et en particules
  • Sans latex, sans accélérateur
  • Les risques d'allergies de type I et de type IV sont éliminés.
  • Pour une utilisation en biotechnologie, dispositifs médicaux, électronique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.2600
Certifications / conformité (Europe) Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Oui
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Accelerator Free Oui
AQL 1,5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions 2XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modèle 93-401 2X 365772
Séries Nitrilite™ 93-401
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm