Learn More
Ansell Gants en nitrile propres Nitrilite™ 93-401 de classe 10/ISO 4
Nettoyez les gants en nitrile avec de très faibles niveaux de contenu ionique et de particules, ce qui présente une dextérité, un confort et un port prolongé. Conçus pour une utilisation dans des environnements de salles blanches de classe 10 (ISO 4), comme la biotechnologie et la fabrication d’instruments médicaux.
Marque: Ansell 93-401_9-9.5
Description
Nettoyez les gants en nitrile avec de très faibles niveaux de contenu ionique et de particules, ce qui présente une dextérité, un confort et un port prolongé.Conçus pour une utilisation dans des environnements de salles blanches de classe 10 (ISO 4), comme la biotechnologie et la fabrication d’instruments médicaux.
- Fabriqués en polymère de nitrile
- Compatibles avec la classe 10 (ISO 4)
- Très faibles niveaux de contenu ionique et de particules
- 100 % sans poudre et sans plastifiants, silicone ou pigments
- Conception ergonomique
- Souplesse et flexibilité avec des doigts texturés pour de meilleures sensation et préhension
- Manchette à bord roulé pour faciliter l’enfilage
- Ambidextres
Informations sur la commande
50 gants emballés sous vide dans un sachet en PE non imprimé ; Deux sachets en PE placés dans un emballage plus grand respectueux des critères de salle blanche.
Spécification
| FDA 21 CFR 177.2600 | |
| Classe 10/ISO 4 | |
| Naturel | |
| 4,9 mil | |
| Ambidextres | |
| Nitrile | |
| 0,11 mm | |
| XL | |
| 0,13 mm | |
| 93-401 XL 365761 | |
| 12 po |
| Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
| 1,5 | |
| Partiellement texturés | |
| 0,13 mm | |
| Oui | |
| 4,3 mil | |
| Non poudrés | |
| 4,9 mil | |
| ISO 9001:2015 | |
| Nitrilite™ 93-401 | |
| 30 cm |