Learn More
Ansell Gants résistants aux flammes à revêtement en mousse ActivArmr™ 80-813
Code produit 12872243 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12872243 7 12 paires
12802253 6 12 paires
12822253 8 12 paires
12812253 9 12 paires
12832253 10 12 paires
12842253 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12872243 Fournisseur Ansell Code fournisseur 80813070
 Article restreint
En stock
Les gants ignifuges offrent une protection de catégorie 2 contre les risques d’arc électrique. L’enveloppe en fibres d’aramide DuPont Kevlar permet une manipulation sûre des objets tranchants.
  • L’enveloppe en fibres d’aramide DuPont Kevlar est intrinsèquement ignifuge et permet une manipulation sûre des objets tranchants
  • Le revêtement en mousse de néoprène améliore la préhension dans des conditions sèches, humides ou huileuses
  • L’indice d’arc de 12 cal/cm2 est conforme à la norme NFPA 70E, catégorie 2 de risques 2
  • Leur conception ergonomique est confortable et souple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Arcs électriques Niveau 2
Certifications/Conformité NFPA 70E Catégorie 2 de risque de danger
Certifications / conformité (Europe) EN 407 : 412110
Structure Tricoté
Coating Material Néoprène
Couleur Vert, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spécifique
Matériau Fibre d’aramide
Type de produit Gants de protection contre les arcs électriques
Dimensions 7
Norme EN388 2X42C
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, fonctionnement de machines et de matériel, exploitation minière et travaux publics
Type de manchette de gant Tricoté
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 2
Séries ActivArmr™ 80-813
Type de pouce Ailette
Yarn Gauge 13
Longueur (impériale) 8,86 à 10,24 in.