Learn More
Ansofaxine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200099045
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
20 mg
Code produit. 16480676
Marque: Medchem Express HYU00096
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Ansofaxine hydrochloride (LY03005; LPM570065) is a triple reuptake inhibitor; inhibits serotonin, dopamine and norepinephrine reuptake with IC50 values of 723, 491 and 763 nM, respectively.
Ansofaxine hydrochloride (LY03005
Spécification
Nom chimique ou matériau Ansofaxine hydrochloride
CAS 916918-84-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32ClNO3
Quantité 20 mg
Synonyme LY03005 LPM570065
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (74.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (15.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OC1=CC=C(C(C2(O)CCCCC2)CN(C)C)C=C1)C3=CC=C(C)C=C3.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 417.97
Poids de la formule 417.97
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.