Learn More
Antazoline EP Imputry A (sous forme de dichlorhydrate), Mikromol™
Code produit 30458715
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458715 4 x 25 mg -
17981746 25 mg 25mg
17990476 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458715 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0171.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Antazoline EP Imputry A (sous forme de dichlorhydrate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)-2-(benzylphenylamino)acetamide Dihydrochloride
CAS 2724689-85-2
Noms d’analytes ou de composants N-(2-Aminoethyl)-2-(benzylphenylamino)acetamide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H21 N3 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Antazoline Hydrochloride Imp. A (EP), Antazoline Imp. A (EP), Antazoline USP Related Compound A, Antazoline USP RC A, N-(2-Aminoethyl)-2-(benzylphenylamino)acetamide Dihydrochloride, Antazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Antazoline Related Compound A as Dihydrochloride, Antazoline Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Antazoline Impurity A as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H21N3O.2ClH/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15;;/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21);2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.NCCNC(=O)CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC N-(2-aminoéthyl)-2-(N-benzylanilino)acétamide;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 356.29
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 355.1218 g/mol