Learn More
Antazoline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16438586
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16438586
Marque: Medchem Express HYB1067
MedChemExpress Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Spécification
Nom chimique ou matériau Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20ClN3
Quantité 100 mg
Synonyme Phenazoline hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.61 mM)
SMILES [H]Cl.C1(CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=NCCN1
Poids moléculaire (g/mol) 301.81
Poids de la formule 301.81
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.