Learn More
Anthracène-9(10H)-one (Anthrone), Mikromol™
Code produit 30051339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051339 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051339 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0137.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Anthracène-9(10H)-one (Anthrone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Noms d’analytes ou de composants Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H10 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone, Dithranol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
Nom IUPAC 10H-anthracéen-9-one
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 194,0732 g/mol