Learn More
Anthracène, SPEX CertiPrep™
Code produit 12939324 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12939324 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12939324 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S290
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Anthracène120-12-71000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 56-55-3, 67-64-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C18H12
Numéro MDL MFCD00003599
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
Nom IUPAC tetraphene
Solvent or Matrix MeCl
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
CID PubChem 5954
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:51348
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire