Learn More
Anthranilamide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3756861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 10569610
Marque: Thermo Scientific Acros 104900050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-68-6
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00007981
Clé InChI PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
CID PubChem 6942
Nom IUPAC 2-aminobenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthranilamide
Point de fusion 111.0°C to 114.0°C
Point d’ébullition 300.0°C
Point d’éclair 198°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(H2N)C6H4CONH2
Quantité 5 g
Beilstein 14, 320
Informations sur la solubilité Solubility in water: <5g/L water (20°C). Other solubilities: 140g/L ethanol (20°C), slightly soluble in ethylether, benzene
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthranilamide