Learn More
Anthraquinone, Mikromol™
Product Code. 30040998
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30040998 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30040998 Supplier Mikromol Supplier No. MM0877.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Anthraquinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Anthraquinone
CAS 84-65-1
Noms d’analytes ou de composants Anthraquinone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 9,10-Anthracenedione, Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone)
Formule InChI InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Nom IUPAC anthracène-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 208.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 208,0524 g/mol