Learn More
Anthrone,  %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735533 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10488240
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-44-8
Formule moléculaire C14H10O
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00001187
Clé InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
CID PubChem 7018
ChEBI CHEBI:33835
Nom IUPAC 9,10-dihydroanthracen-9-one
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthrone
Absorbance 0.75 max. (425nm, 1cm cell) Passes Test, 0.045 max. (620nm, 1cm cell) Passes Test
Point de fusion 152.0°C to 157.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 721.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 07,473
Sensibilité (to carbohydrates) Passes Test
Merck Index 15,682
Informations sur la solubilité (in ethyl acetate) Passes test
Poids de la formule 194.23
Qualité Réactif ACS
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anthrone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 9(10H)-Anthracenone