missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Brucelles avec revêtement antibactérien ION
Click to view available options
Longueur (métrique):
110 mm
115 mm
120 mm
135 mm
Type de pointe:
Droit, pointu, épais
Droit, rond, plat, fin
Droite, pointe effilée, ultra fine
Droite, pointue, ultra fine
Inclinée, pointue, ultra fine
Incurvée, pointue, ultra fine
Modèle:
0
2A
3
3C
5
5A
7
SS
Description
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Le revêtement ION libère des ions d'argent neutralisant les bactéries et les germes
- Niveau d'hygiène amélioré pour votre environnement de travail
- Innovation de haut niveau
- Parfait pour les environnements sensibles
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Inclinée, pointue, ultra fine |
| Longueur (impériale) | 4.52 in. |
| Matériau | Anti-acid, Anti-magnetic Stainless Steel |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Type de produit | Anti-Bacterial ION Coated Tweezers |
| Quantité (nbre par cas) | 1 |
| Modèle | 5A |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu