Learn More
Gibco™ Agent anti-agglutinant
Code produit. p-7075633
Click to view available options
Quantité:
20 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
20mL
Code produit. 11574536
Marque: Gibco™ 0010057AE
Agent anti-agglutinant
L’agent anti-agglutinant GIBCO™ est un réactif liquide concentré qui réduit l’agglutination des cellules afin d’aider à atteindre des densités de cellules viables plus élevées pour la culture en suspension. L’agent anti-agglutinant est une formulation douce, chimiquement définie et exempte de composants d’origine animale qui ne contient pas de protéines, d’enzymes, d’hydrolysats ou de composants de composition inconnue.
  • Une réduction de l’agglutination de cellules pour la culture en suspension
  • Des densités de cellules viables plus élevées
  • Des composants chimiquement définis et non d’origine animale (AOF)
  • Un emballage pratique avec une taille plus grande désormais disponible
  • Une personnalisation possible pour configurer l’emballage et la livraison
    Une dissociation simple et douce des cellules
    Les lignées cellulaires adaptées à la culture en suspension peuvent revenir à un état plus adhérent ou d’“agglutination” agrégée. Lorsque cela se produit, les conditions de culture peuvent être grandement améliorées par l’ajout d’un réactif doux afin de réduire l’agglutination et l’adhésion au lieu des enzymes durs souvent trouvés dans les produits de dissociation de cellules. L’agent anti-agglutinant est une solution concentrée, douce et simple qui, lorsqu’elle est ajoutée à des milieux de culture (habituellement titrée d’une dilution de 1:100 à 1:1000), peut réduire de manière significative l’agglutination de cellules.
    Une agglutination réduite, une meilleure viabilité et une expression améliorée des protéines
    La réduction de l’agglutination de cellules obtenue par l’utilisation d’un agent anti-agglutinant est illustrée ci-dessous (fig. 1). Consultez également les données prouvant l’amélioration de la densité de cellules viables (fig. 2). Une densité de cellules viables plus élevée contribue à la stabilisation des conditions de culture pour un meilleur rendement en termes de protéines.
    Pour la dissociation des cellules à proprement parler, nous recommandons nos produits TrypLE™ exempts de composants d’origine animale.
    Utilisez l’agent anti-agglutinant après la transfection
    L’agent anti-agglutinant n’est pas recommandé dans toutes les conditions de culture cellulaire en suspension. Par exemple, lors de la création d’une lignée cellulaire utilisant une transfection cationique de lipides, l’agent anti-agglutinant peut interférer avec le processus de transfection ; dans ce cas, nous recommandons donc que l’agent anti-agglutinant soit utilisé après la transfection.
    Des composants chimiquement définis et non d’origine animale
    Parce que l’agent anti-agglutinant est fabriqué uniquement avec des composants chimiquement définis et non d’origine animale, vous avez la garantie que le risque que représente l’ajout d’agents fortuits à votre système de culture est minimisé. Éviter, dans votre système, les additifs qui ne sont pas bien définis peut vous permettre d’obtenir des résultats plus robustes d’un lot à l’autre.
    Conditionnement pratique et personnalisable
    En plus du format de 20 ml, l’agent anti-agglutinant est également disponible dans un flacon de 100 ml plus économique et plus pratique. Pour un emballage encore plus grand, vous pouvez configurer ce produit sur mesure en cliquant sur le lien “Personnaliser ce produit” sous le bouton “Ajouter au panier” ci-dessus ou en nous contactant à l’adresse CustomMedia@lifetech.com.
    Informations supplémentaires et assistance
    Veuillez consulter les manuels et protocoles fournis ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires concernant l’utilisation fructueuse de ce produit. Envoyez toute question n’ayant pas trouvé de réponse à notre groupe de services techniques.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C
    Lignée cellulaire CHO, cellules d’insectes, 293 (HEK)
    Type de cellule Cellules de mammifères
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Type de culture Culture cellulaire en suspension
    Forme Liquide
    Type de produit Réactif anti-agglutination
    Format Flacon(s)
    pH 6 à 8
    Gamme de produits Gibco
    Quantité 20 mL
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Source Aucun composant d’origine animale