Learn More
Haleco™ Kit anticontamination
Code produit. 15447630
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15447630
Marque: Haleco™ CKT0020SJ
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet une intervention rapide en cas de petits déversements. Le kit anticontamination Haleco™ comprend un sachet de transport flexible avec 10 feuilles, 2 prises, 2 lingettes, un sachet de récupération avec attaches et une paire de gants.
Inclut :
  • Sachet de transport haute visibilité
  • 10 feuilles : 46 x 41 cm
  • 2 prises : 8 x 122 cm
  • 2 lingettes
  • 1 sachet de récupération avec attaches
  • 1 paire de gants
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (métrique) 20 L
Type Kit de contrôle des déversements
Comprend Sachet de transport haute visibilité
10 feuilles : 46 x 41 cm
2 prises : 8 x 122 cm
2 lingettes
1 sachet de récupération avec bandages, 1 paire de gants
Quantité d’emballage 1 de chaque
Poids (métrique) 2 kg