Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité anti-buée
Code produit 15739827 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte des verres : Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15739827 Teinte des verres : Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15739827 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000062915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    823.36€ / 200 pièces
    Économisez 541.64€
    39% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Les lunettes-masques de sécurité anti-buée 3M™ sont dotées d’une ventilation indirecte pour un confort de refroidissement.
  • Offrent une protection contre les éclaboussures de liquide et la poussière
  • Conception de ventilation indirecte et revêtement anti-buée pour réduire l’apparition de buée des verres
  • Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
  • Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Détails de ventilation Ventilation indirecte
Lens Material Polycarbonate