Learn More
anti-Human IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Code produit 10547065 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10547065 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10547065 Fournisseur Life Science products Cytiva Code fournisseur NA9331ML
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Hu
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG
Classification Monoclonal
Conjugué HRP
Espèces hôtes Sheep
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 1 mL
Primaire ou secondaire Secondary
Isotype IgG