Learn More
anti-IgG, BUV496; Clone: A19-3; BD
Code produit 15863789 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conjugué:
Brilliant Ultraviolet 496
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conjugué Conditionnement
15863789 Brilliant Ultraviolet 496 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15863789 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 564660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Applications:
Flow cytometry, Isotype control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG
Applications Flow Cytometry
Clone A19-3
Concentration 0.2mg/mL
Conjugué Brilliant Ultraviolet 496
Espèces hôtes Hamster
Immunogène TNP-keyhole limpet hemocyanin
Méthode de purification Affinity Purified
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Contenu et stockage Store undiluted at 4deg.C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze
Isotype IgG1 κ