Learn More
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Code produit 10196124 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 mL
Conditionnement:
100µL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10196124 1 mL 1mL
10360365 0.1 mL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10196124 Fournisseur Life Science products Cytiva Code fournisseur NA9311ML
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Highly species-specific anti-Mouse IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody is designed for applications such as protein blotting, ELISA and immunocytochemistry.
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG, Whole Molecule
Classification Monoclonal
Conjugué HRP
Espèces hôtes Sheep
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 1 mL
Primaire ou secondaire Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mouse Ig, HRP-linked Whole Ab, Sheep, 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 4% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 4% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.