Learn More
anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva
Code produit 10360075 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10360075 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10360075 Fournisseur Life Science products Cytiva Code fournisseur NA935
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from goat.
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rt
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG
Classification Monoclonal
Conjugué HRP
Espèces hôtes Goat
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 1 mL
Primaire ou secondaire Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rat IgG, HRP-linked Whole Antibody, Goat
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ECno. 247-500-7] and2-methyl-2H-isothiaz
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 4% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.