Learn More
Brady™ Ruban antidérapant en polyester laminé anti-dérapant
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- Entretien ménager
- Maintenance des installations
- Marquage au sol
- Ruban rayé antidérapant
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | STRIPED ANTI-SKID TAPE |
| Certifications/Conformité | ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |
| Dimensions (L x l) | 18 m x 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Adhérence sur les marches, les sols lisses et marquage de la voie d’évacuation |
| Longueur (impériale) | 60 ft. |
| Longueur (métrique) | 18 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Plage de températures (impériale) | -40°F to +158°F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +70°C |
| Épaisseur | 0,162 mm |
| Afficher plus |