Learn More
Notrax Surface de travail en vinyle antistatique anti-Stat POP™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 220 x 76 cm
1 220 x 91 cm
1 830 x 60 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Description
- Ce produit est temporairement indisponible en raison d’une pénurie de matières premières nécessaires à sa fabrication
- Veuillez consulter les modèles 826, 457 ou 558 pour une alternative appropriée
- Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
- Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
- Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
- À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Surface de travail en vinyle antistatique qui charge l’énergie statique à partir d’éléments conducteurs placés sur la surface de travail
- Protège la table et protège les composants sensibles contre les chocs statiques
- Surface supérieure lisse résistante à l’abrasion et facile à essuyer avec l’article recommandé
- 057 Nettoyant pour tapis
- Cordon de mise à la terre en option
- Mousse de vinyle microcellulaire traitée avec des propriétés antistatiques
- Conforme aux normes EOS/ESD-S4, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω
- Charge électrostatique (test de marche) conforme aux normes ISO6356 et EN1815
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 1 830 x 60 cm |
| Couleur | Bleu |
| Longueur (impériale) | 60 pi |
| Longueur (métrique) | 1830 cm |
| Matériau | Vinyle microcellulaire |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 60 cm |