Learn More
Sartorius Dispositifs antistatiques pour balances
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type:
Stylo antistatique
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliStylo antistatiquemdash; Directez le stylo vers l’élément à neutraliser/liliSouffleur ionisantmdash;Orientez le souffleur vers l’échantillon avant de le peser/li/ul
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Balance CPA, balance étendue, balance Ultramicro SE et ME |
| Type | Stylo antistatique |