Learn More
Cole-Parmer™ Brosses à épousseter anti-statiques
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Largeur (métrique) des poils:
32 mm
64 mm
102 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Brosse à épousseter anti-statique
- 1 ¼ po de large
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse à épousseter anti-statique |
| À utiliser avec (application) | Élimination de la poussière |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) des poils | 102 mm |