Learn More
Honeywell™ North™ Bouts de doigts antistatiques en nitrile
Description
- La formulation nitrile brevetée est confortable avec un niveau d’étirement élevé
- Le faible taux de substances extractibles entraîne moins de contamination par les ions réactifs
- Permet d’éliminer les décharges statiques nuisibles dans une grande variété d’applications
- Exempt de protéines de latex naturel pouvant provoquer des réactions allergiques
- Épaisseur uniforme avec une excellente sensibilité tactile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme OSHA - 29 CFR 1915.157 |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Bout de doigt ESD |
| Dimensions | Moyen |
| Afficher plus |