Learn More
Honeywell™ North™ Bouts de doigts antistatiques en nitrile
Code produit 15296688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
Conditionnement:
720 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15296688 Grande 720 pièces
15286688 Moyen 720 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15296688 Fournisseur Honeywell™ North™ Code fournisseur 135LNR/L
Expédition estimée: 29-12-2026
Les bouts de doigts sans poudre sont dotés d’un faible nombre de particules et aident à éliminer les décharges statiques nuisibles dans une grande variété d’applications.
  • La formulation nitrile brevetée est confortable avec un niveau d’étirement élevé
  • Le faible taux de substances extractibles entraîne moins de contamination par les ions réactifs
  • Permet d’éliminer les décharges statiques nuisibles dans une grande variété d’applications
  • Exempt de protéines de latex naturel pouvant provoquer des réactions allergiques
  • Épaisseur uniforme avec une excellente sensibilité tactile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Norme OSHA - 29 CFR 1915.157
Applications Industriel
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Bout de doigt ESD
Dimensions Grande
Épaisseur (impériale) 3 mil
À utiliser avec (application) Procédés de fabrication
Type de manchette de gant Roulé
Longueur (impériale) 2,8 in
Longueur (métrique) 7 cm