Description
- Casque de sécurité avec fentes pour visières Uvex, casques antibruit Uvex et lampes pour casque
- Systèmes d’adaptation pour accessoires Uvex
- Harnais de suspension avec ajusteurs rotatifs pour réglage individuel de la taille
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EN 397 |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Casque de sécurité antistatique |
| Dimensions (métrique) | 52 à 61 cm |
| Modèle | Bord long |
| Ventilée | Oui |